5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2994-5G
PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA
1350
SEK
APOSPC2994-5G
APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₃ Smältpunkt: 112…117 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD06656263 CAS nummer: 870777-29-0 |