3-Chloro-4-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2990-1G
PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA
2150
SEK
APOSPC2990-1G
APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Smältpunkt: 16 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04973418 CAS nummer: 883107-69-5 |