4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 770 SEK
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Smältpunkt: 181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159251
CAS nummer: 830-43-3