1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 7800 SEK
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane
Formel: C₂F₄I₂
MW: 353,82 g/mol
Kokpunkt: 112…113 °C
Smältpunkt: –21 °C
Densitet: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00039401
CAS nummer: 354-65-4
EINECS: 205-567-2