2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2978-1G PC2978-500MG PC2978-250MG
APOSPC2978-1GEA 2100 SEK
APOSPC2978-1G APOSPC2978-500MG APOSPC2978-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091397
CAS nummer: 874767-59-6