2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 225 SEK
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Smältpunkt: 180…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042420
CAS nummer: 1869-24-5