3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 705 SEK
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210.43 g/mol
Smältpunkt: 55.6…55.8 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972409
CAS nummer: 884494-87-5