1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 430 SEK
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Formel: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Smältpunkt: 49…50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00019011
CAS nummer: 2708-97-6