1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,8-Diiodoperfluorooctane, Hexadecafluoro-1,8-diiodooctane
PC2968-1G PC2968-5G PC2968-250MG
APOSPC2968-1GEA 1150 SEK
APOSPC2968-1G APOSPC2968-5G APOSPC2968-250MG
1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
1,8-Diiodohexadecafluorooctane
Formel: C₈F₁₆I₂
MW: 653,87 g/mol
Kokpunkt: 112 °C/25mmHg
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236093
CAS nummer: 335-70-6