1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Perfluoro-1,6-diiodohexane
PC2967-1G PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-1GEA 450 SEK
APOSPC2967-1G APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Formel: C₆F₁₂I₂
MW: 553,86 g/mol
Kokpunkt: 114…116 °C/100mmHg
Smältpunkt: 25 °C
Densitet: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042264
CAS nummer: 375-80-4
EINECS: 206-794-7