1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 4475 SEK
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Formel: C₄F₈I₂
Kokpunkt: 150 °C
Smältpunkt: –9 °C
Densitet: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042263
CAS nummer: 375-50-8
EINECS: 206-788-4