3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 650 SEK
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115632
CAS nummer: 446-38-8