2,5-Difluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 175 SEK
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Formel: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Kokpunkt: 115…117 °C
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000347
CAS nummer: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II