1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 1175 SEK
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01311906
CAS nummer: 401930-07-2