2-Fluoro-4-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-100GEA 5825 SEK
APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluoro-4-iodopyridine
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Smältpunkt: 57…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092926
CAS nummer: 22282-70-8