3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 4775 SEK
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClFN
Smältpunkt: 54…59 °C
Flampunkt: 89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407967
CAS nummer: 327056-73-5