2,2-Difluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 3425 SEK
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropane 97%
2,2-Difluoropropane
Formel: C₃H₆F₂
MW: 80.08
Kokpunkt: –1 °C
Smältpunkt: -104.8
Densitet: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 420-45-1
UN: 3161
ADR: 2.1