1,3-Difluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 5075 SEK
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Formel: C₃H₆F₂
Kokpunkt: 40…42 °C
Densitet: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00040969
CAS nummer: 462-39-5