N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 7875 SEK
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Formel: C₁₀H₇F₂NO₃
MW: 227,16 g/mol
Smältpunkt: 195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082911
CAS nummer: 6954-64-9