1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
PC2876-1G
PC2876-25G
PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA
175
SEK
APOSPC2876-1G
APOSPC2876-25G
APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formel:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ MW: 188,2 g/mol Smältpunkt: 164…168 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00041150 CAS nummer: 175277-76-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |