3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2874L-1G PC2874L-250MG
APOSPC2874L-1GEA 190 SEK
APOSPC2874L-1G APOSPC2874L-250MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,1701 g/mol
Smältpunkt: 243…245 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061308
CAS nummer: 32133-37-2