3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 890 SEK
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Smältpunkt: 237…240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061307
CAS nummer: 32133-36-1