3,5-Difluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 3025 SEK
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophenol 98%
3,5-Difluorophenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kokpunkt: 65…68 °C/1mmHg
Smältpunkt: 54…57 °C
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002255
CAS nummer: 2713-34-0
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II