5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 1550 SEK
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₇FO₂
Smältpunkt: 213…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 573-04-6