2,5-Difluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC2867-100G PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA 3425 SEK
APOSPC2867-100G APOSPC2867-25G
2,5-Difluorophenol 97%
2,5-Difluorophenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kokpunkt: 145 °C
Smältpunkt: 36…42 °C
Flampunkt: 53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042501
CAS nummer: 2713-31-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II