2,3-Difluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 465 SEK
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorophenol 98%
2,3-Difluorophenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kokpunkt: 53…55 °C/25mmHg
Smältpunkt: 34…38 °C
Flampunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010262
CAS nummer: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III