Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC2855-1G PC2855-250MG
APOSPC2855-1GEA 3700 SEK
APOSPC2855-1G APOSPC2855-250MG
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether 98%
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether
Formel: C₄F₁₀O₅S₂
MW: 382,15 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094207
CAS nummer: 146829-79-0
UN: 3265
ADR: 8,II