2-Fluoro-3-nitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 1375 SEK
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Kokpunkt: 110…111 °C/12mmHg
Smältpunkt: 18…19 °C
Densitet: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03412242
CAS nummer: 437-86-5