2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 2275 SEK
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00034058
CAS nummer: 364-30-7