4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 445 SEK
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 165…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00221454
CAS nummer: 4837-20-1