4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2846E-5G
PC2846E-100G
PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA
260
SEK
APOSPC2846E-5G
APOSPC2846E-100G
APOSPC2846E-25G
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₇F₂NO Kokpunkt: 231 °C Densitet: 1,286 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00085005 CAS nummer: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |