4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 2450 SEK
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Kokpunkt: 70…72 °C/0,5mmHg
Smältpunkt: 18…19 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042250
CAS nummer: 83882-67-1