1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 975 SEK
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Kokpunkt: 177…178 °C
Densitet: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00044630
CAS nummer: 64248-58-4