1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
PC2834-100G PC2834-25G
APOSPC2834-100GEA 1075 SEK
APOSPC2834-100G APOSPC2834-25G
1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Kokpunkt: 175…176 °C
Densitet: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 67 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00040151
CAS nummer: 2265-93-2