2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2831-1G PC2831-5G PC2831-25G
APOSPC2831-1GEA 0 SEK
APOSPC2831-1G APOSPC2831-5G APOSPC2831-25G
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₅F₂N₃
MW: 145,11 g/mol
Smältpunkt: 150…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412208
CAS nummer: 247069-27-8