4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2829-1G PC2829-250MG PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 1250 SEK
APOSPC2829-1G APOSPC2829-250MG APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇HBrF₄O₂
MW: 272,98 g/mol
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075244
CAS nummer: 4707-24-8