(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC28200-1G PC28200-5G
APOSPC28200-1GEA 2750 SEK
APOSPC28200-1G APOSPC28200-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 942473-60-1