Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 3950 SEK
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate
Formel: C₈H₃F₅O₃S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659554
CAS nummer: 452905-58-7