2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2806-1G
PC2806-5G
APOSPC2806-1GEA
1200
SEK
APOSPC2806-1G
APOSPC2806-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆FNO MW: 151,1400 g/mol Smältpunkt: 66…68 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08236861 CAS nummer: 222978-02-1 |