2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC27850-5G PC27850-25G
APOSPC27850-5GEA 260 SEK
APOSPC27850-5G APOSPC27850-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Smältpunkt: 40…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110549
CAS nummer: 112108-73-3