2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 3675 SEK
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₆F₃NO₂
MW: 193.13 g/mol
Smältpunkt: 98…101 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 461699-34-3