4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2779-1G
PC2779-25G
PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA
260
SEK
APOSPC2779-1G
APOSPC2779-25G
APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Smältpunkt: 54…57 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03094187 CAS nummer: 55346-97-9 |