2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2778-1G PC2778-25G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 550 SEK
APOSPC2778-1G APOSPC2778-25G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0900 g/mol
Smältpunkt: 49…50 °C
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094186
CAS nummer: 364-31-8