2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2777-1G
PC2777-250MG
APOSPC2777-1GEA
2150
SEK
APOSPC2777-1G
APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
2-Amino-4,5-difluorophenol
Formel:
C₆H₅F₂NO Smältpunkt: 135…140 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03094185 CAS nummer: 163734-01-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |