5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 260 SEK
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
5-Fluoro-m-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
Smältpunkt: 24…29 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08741376
CAS nummer: 699016-24-5