2,2'-Difluorobiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 1025 SEK
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Smältpunkt: 117…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 388-82-9
UN: 3152
ADR: 9,II