2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 260 SEK
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266.0100 g/mol
Smältpunkt: 216…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094173
CAS nummer: 124700-40-9