3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G PC2734-10G PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA 910 SEK
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G APOSPC2734-25G
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
3,5-Difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Kokpunkt: 98…99 °C/9mmHg
Densitet: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010313
CAS nummer: 79538-20-8