3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
(3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G
PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA
275
SEK
APOSPC2733-25G
APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144.12 g/mol Kokpunkt: 197 Smältpunkt: 9 Densitet: 1.262 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 97 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010628 CAS nummer: 85118-05-4 EINECS: 285-657-3 |