2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 175 SEK
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kokpunkt: 88 °C/14mmHg
Densitet: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004603
CAS nummer: 19064-18-7